Imprimer
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC501426-1G PC501426-5G
APOSPC501426-1GEA 406 EUR
APOSPC501426-1G APOSPC501426-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185623
Numéro CAS: 883987-75-5
UN: 3261
ADR: 8 III