Imprimer
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501419-1G PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA 140 EUR
APOSPC501419-1G APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Formule: C₇H₆FNO₃
Point de fusion: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185621
Numéro CAS: 883987-74-4