Imprimer
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501409-1G PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA 632 EUR
APOSPC501409-1G APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348640
Numéro CAS: 78126-14-4
UN: 3261
ADR: 8,III