4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClF₃N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23703477 Numéro CAS: 156425-08-0 |