5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule:
C₈H₃BrFNO₃ Poids moléculaire: 260.017 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11899541 Numéro CAS: 1049118-00-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...