Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-carboxy-6-fluoroaniline
PC501399-1G PC501399-250MG PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA 37.7 EUR
APOSPC501399-1G APOSPC501399-250MG APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035659
Numéro CAS: 874784-14-2