Imprimer
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50139-1G PC50139-250MG
APOSPC50139-1GEA 186 EUR
APOSPC50139-1G APOSPC50139-250MG
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00804873
Numéro CAS: 24933-57-1