Imprimer
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501388-1G PC501388-250MG
APOSPC501388-1GEA 418 EUR
APOSPC501388-1G APOSPC501388-250MG
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₉FO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348626
Numéro CAS: 1845690-53-0