Imprimer
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)ethanone
PC501386-1G PC501386-250MG
APOSPC501386-1GEA 433 EUR
APOSPC501386-1G APOSPC501386-250MG
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₉FO₃S
Poids moléculaire: 216.229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441520
Numéro CAS: 13372-52-6