Imprimer
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501371-1G PC501371-250MG
APOSPC501371-1GEA 364 EUR
APOSPC501371-1G APOSPC501371-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18378490
Numéro CAS: 411233-40-4