Imprimer
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 221 EUR
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20485579
Numéro CAS: 942199-49-7