3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule:
C₇H₆BrFO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12032287 Numéro CAS: 959961-65-0 |