Imprimer
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC50135-1G PC50135-250MG
APOSPC50135-1GEA 654 EUR
APOSPC50135-1G APOSPC50135-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24848700
Numéro CAS: 1449008-26-7