Imprimer
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501347-250MG PC501347-100MG
APOSPC501347-250MGEA 737 EUR
APOSPC501347-250MG APOSPC501347-100MG
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₅F₅N₂S
Poids moléculaire: 244.185 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28348604
Numéro CAS: 159727-27-2