2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄Br₂FNO₂ Poids moléculaire: 312.919 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28348592 Numéro CAS: 1807120-19-9 UN: 3261 ADR: 8 III |