Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₄O₂ Poids moléculaire: 222.136 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06203755 Numéro CAS: 773873-90-8 |