Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 60.9 EUR
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₅BrFIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22543687
Numéro CAS: 1394291-47-4