4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BrFIN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22570400 Numéro CAS: 1201149-19-0 |