Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-1-fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC501275-1G PC501275-250MG
APOSPC501275-1GEA 480 EUR
APOSPC501275-1G APOSPC501275-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₂BrFINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348556
Numéro CAS: 1807008-13-4