Imprimer
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC501269-1G PC501269-250MG
APOSPC501269-1GEA 719 EUR
APOSPC501269-1G APOSPC501269-250MG
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₃IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348550
Numéro CAS: 1935411-18-9