Imprimer
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501256-1G PC501256-5G
APOSPC501256-1GEA 251 EUR
APOSPC501256-1G APOSPC501256-5G
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₃BrF₂N₂O₂
Poids moléculaire: 253.001 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375090
Numéro CAS: 626238-73-1