Imprimer
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501248-1G PC501248-250MG
APOSPC501248-1GEA 865 EUR
APOSPC501248-1G APOSPC501248-250MG
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16074816
Numéro CAS: 1248331-97-6