6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrFNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28348528 Numéro CAS: 1935181-98-8 |