Imprimer
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 81.2 EUR
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23711759
Numéro CAS: 1427431-58-0
UN: 3261
ADR: 8,III