Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene
PC501204-1G PC501204-5G PC501204-25G
APOSPC501204-1GEA 122 EUR
APOSPC501204-1G APOSPC501204-5G APOSPC501204-25G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527806
Numéro CAS: 1137869-91-0