Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501202-1G PC501202-250MG PC501202-5G
APOSPC501202-1GEA 632 EUR
APOSPC501202-1G APOSPC501202-250MG APOSPC501202-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Poids moléculaire: 301.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348503
Numéro CAS: 1448246-57-8
UN: 3261
ADR: 8 III