Imprimer
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501197-1G PC501197-5G
APOSPC501197-1GEA 63.8 EUR
APOSPC501197-1G APOSPC501197-5G
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348498
Numéro CAS: 1803831-09-5