Imprimer
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 115 EUR
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142928
Numéro CAS: 1174006-08-6