Imprimer
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
PC501159-1G PC501159-5G
APOSPC501159-1GEA 143 EUR
APOSPC501159-1G APOSPC501159-5G
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
Poids moléculaire: 183.137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194364
Numéro CAS: 1214346-37-8