3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅BrFNO₂ Poids moléculaire: 234.023 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185622 Numéro CAS: 1104543-73-8 UN: 3261 ADR: 8 III |