Imprimer
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501107-1G PC501107-250MG PC501107-5G
APOSPC501107-1GEA 58 EUR
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG APOSPC501107-5G
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18826339
Numéro CAS: 757247-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III