Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50109-1G PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA 235 EUR
APOSPC50109-1G APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176518
Numéro CAS: 1208077-18-2