5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,3-Diamino-5-bromo-6-fluorobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₅BrF₄N₂ Poids moléculaire: 273.026 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28515424 Numéro CAS: 1820706-93-1 |