Imprimer
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]benzotrifluoride
PC50107-1G PC50107-250MG PC50107-5G
APOSPC50107-1GEA 546 EUR
APOSPC50107-1G APOSPC50107-250MG APOSPC50107-5G
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₉BrF₃NO₂
Poids moléculaire: 312.083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515423
Numéro CAS: 1820664-98-9