Imprimer
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,3-diamino-4-fluorobenzene
PC501049-1G PC501049-250MG PC501049-5G
APOSPC501049-1GEA 498 EUR
APOSPC501049-1G APOSPC501049-250MG APOSPC501049-5G
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Poids moléculaire: 205.028 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154969
Numéro CAS: 1805502-21-9