Imprimer
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 650 EUR
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01658359
Numéro CAS: 39215-09-3