Imprimer
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC500935-1G PC500935-250MG PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500935-1G APOSPC500935-250MG APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12768652
Numéro CAS: 864054-55-7
UN: 3265
ADR: 8,III