Imprimer
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500934-1G PC500934-250MG PC500934-5G
APOSPC500934-1GEA 319 EUR
APOSPC500934-1G APOSPC500934-250MG APOSPC500934-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12807610
Numéro CAS: 1184667-43-3