Imprimer
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 197 EUR
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699093
Numéro CAS: 1160246-19-4