Imprimer
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC500851-1G PC500851-5G
APOSPC500851-1GEA 33 EUR
APOSPC500851-1G APOSPC500851-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05669500
Numéro CAS: 27914-56-3