Imprimer
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC500842-1G PC500842-5G
APOSPC500842-1GEA 288 EUR
APOSPC500842-1G APOSPC500842-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967196
Numéro CAS: 35480-48-9