2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₂F₂N₂O₂ Point de fusion: 6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18802742 Numéro CAS: 60186-14-3 |