Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC500832-1G PC500832-5G
APOSPC500832-1GEA 286 EUR
APOSPC500832-1G APOSPC500832-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08556302
Numéro CAS: 35480-46-7