Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC500830-1G PC500830-5G
APOSPC500830-1GEA 245 EUR
APOSPC500830-1G APOSPC500830-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09859324
Numéro CAS: 56935-77-4