Imprimer
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC500829-5G PC500829-100G PC500829-25G
APOSPC500829-5GEA 67.2 EUR
APOSPC500829-5G APOSPC500829-100G APOSPC500829-25G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formule: C₈H₆BrF₃O
Poids moléculaire: 255.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780193
Numéro CAS: 106854-77-7