3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈F₃NO Poids moléculaire: 191.15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07432790 Numéro CAS: 123207-61-4 |