Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Poids moléculaire: 283.042 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14697998 Numéro CAS: 455941-82-9 |