Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Poids moléculaire: 283.042 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14697999 Numéro CAS: 842136-32-7 |