Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC500760-1G PC500760-250MG PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA 219 EUR
APOSPC500760-1G APOSPC500760-250MG APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185415
Numéro CAS: 1214327-32-8
UN: 3265
ADR: 8,II