Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 393 EUR
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185398
Numéro CAS: 1214349-54-8